Learn More
0.1 NTU Ratio Turbidity Standard, Reagecon
BIOPHARMA
A suspension of polymer microspheres designed to overcome the adverse safety, accuracy and stability issues experienced with other turbidity standards
Marque:  Reagecon CRSR-0.1-500
Code produit. 11429159
  • 201.00 EUR / 500mL
Estimated Shipment: 22-01-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Guaranteed stability throughout shelf life even after opening bottle
  • ± 1% accuracy
  • NIST traceable
  • US EPA approved
Spécification
Spécification
Ratio Instruments
± 1% NTU
HDPE Bottle GL45
Liquid
500 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS