Learn More
1,2-O-Cyclohexylidene-alpha-D-glucofuranose, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15408249
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15408249
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66761.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16832-21-6
Molecular Formula C12H20O6
Molecular Weight (g/mol) 260.286
MDL Number MFCD00142481
InChI Key KAUCUKASFLXURN-RCZSTQMZSA-N
Synonym r-1-3a'r,5'r,6's,6a'r-6'-hydroxytetrahydrospiro cyclohexane-1,2'-furo 2,3-d 1,3 dioxol-5'-yl ethane-1,2-diol, 1,2-o-cyclohexylidene-a-d-glucofuranose, 1,2-o-cyclohexylidene-alpha-d-glucofuranose, 1r-1-3'ar,5'r,6's,6'ar-6'-hydroxy-tetrahydrospiro cyclohexane-1,2'-furo 2,3-d 1,3 dioxol-5'-yl ethane-1,2-diol, 1,2-o-cyclohexylidene-, a-d-glucofuranose, a-d-glucofuranose,1,2-o-cyclohexylidene, 1-o,2-o-cyclohexylidene-alpha-d-glucofuranose, 1,2-o-cyclohexane-1,1-diyl-alpha-d-xylo-hexofuranose, 1r-1-3'ar,5'r,6's,6'ar-6'-hydroxy-tetrahydrospiro cyclohexane-1,2'-furo 2,3-d 1,3 dioxole-5'-yl ethane-1,2-diol
PubChem CID 2724778
IUPAC Name (1R)-1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxyspiro[3a,5,6,6a-tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole-2,1'-cyclohexane]-5-yl]ethane-1,2-diol
SMILES C1CCC2(CC1)OC3C(C(OC3O2)C(CO)O)O
Spécification
Melting Point 163°C to 168°C
Color White
Quantity 5 g
Physical Form Powder
Formula Weight 260.28
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1,2-O-Cyclohexylidene-alpha-D-glucofuranose
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis