Learn More
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494144
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11494144
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12504.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-91-9
Molecular Formula C6H10N2
Molecular Weight (g/mol) 110.16
MDL Number MFCD00015536
InChI Key HNOQAFMOBRWDKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl, pyrazole, 1,3,5-trimethyl, akos pao-1133, pubchem20856, vitas-bb tbb000655, buttpark 15357-40, ksc490o8l, 1,3,5-trimethylpyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole #
PubChem CID 14081
IUPAC Name 1,3,5-trimethylpyrazole
SMILES CC1=CC(=NN1C)C
Spezifikation
Melting Point 33°C to 38°C
Boiling Point 168°C to 170°C
Flash Point 33°C (91°F)
Quantity 5 g
UN Number UN1325
Beilstein 110515
Formula Weight 110.16
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt