Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/32 in. O.D. PEEKsil™ Tubing
A mechanically robust polymer-sheathed fused silica tubing for use in HPLC systems
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0624241
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15278743
  • 38.70 EUR / Pack of 2
Estimated Shipment: 02-01-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Fused silica internal wall provides smooth surface, free of imperfections
  • PEEKsil compatible with most organic solvents and resistant to strong acids
  • Effective pH range of 0 to 10
  • Flexibility ensures easy connection between columns, detectors and injectors
Specifica
Specifica
Tubing
1/32 in.
50 mm
2/Pk.
0.025 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali