Learn More
1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15443006
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15443006
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56962.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1034617-86-1
Molecular Formula C12H17N3O3
Molecular Weight (g/mol) 251.29
MDL Number MFCD20265391
InChI Key XHYHNDLFYCMLQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-methoxy-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-4-methoxy-3-nitro-phenyl-4-methyl-piperazine, 1-methyl-4-4-methyloxy-3-nitrophenyl piperazine
PubChem CID 59441886
IUPAC Name 1-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N1CCN(C)CC1)[N+]([O-])=O
Specifications
Quantity 250 mg
Formula Weight 251.29
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)-4-methylpiperazine
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt