Learn More
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 11392649
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11392649
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26703.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 261763-43-3
Molecular Formula C8H7BrF2
Molecular Weight (g/mol) 221.05
MDL Number MFCD01631647
InChI Key YAPOYZMZHWXAOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3-difluoro-4-methylbenzene, benzene, 1-bromomethyl-2,3-difluoro-4-methyl, acmc-1cjqv, 1-bromomethyl-2,3-difluoro-4-methyl-benzene, benzene,1-bromomethyl-2,3-difluoro-4-methyl
PubChem CID 2774149
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2,3-difluoro-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(CBr)C(F)=C1F
Specifikationer
Boiling Point 78°C (1 mmHg)
Quantity 1 g
UN Number UN1760
Formula Weight 221.04
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.