Learn More
2,5-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
1g
5g
Spezifikation
Spezifikation
| CAS Min % | 97.0 |
| Assay Percent Range | 97% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 10 g |
| Formula Weight | 210.45 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | 2, 5-Dichloropyridine-3-carbonyl chloride |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur