Learn More
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, 99%, Thermo Scientific™
Product Code. 11479540
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11479540
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50358.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16075-42-6
Molecular Formula C5H4F3N3
Molecular Weight (g/mol) 163.10
MDL Number MFCD00828624
InChI Key NKOTXYPTXKUCDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-trifluoromethyl pyrimidine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-amine, 2-amino-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-pyrimidinamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2-pyrimidinamine, 4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ylamine, 4-trifluoromethyl pyrimidine-2-ylamine
PubChem CID 595915
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
SMILES NC1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Specifikationer
Melting Point 68°C to 70°C
Quantity 1 g
Formula Weight 163.1
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.