Learn More
2-(Aminomethyl)indole, 97%
Product Code. p-7036040
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15490598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H54281.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21109-25-1 | C9H10N2 | 146.193 g/mol
2-(Aminomethyl)indole is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Aminomethyl)indole is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21109-25-1
Molecular Formula C9H10N2
Molecular Weight (g/mol) 146.193
MDL Number MFCD03422512
InChI Key RNAODKZCUVVPEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-indol-2-ylmethyl amine, 1h-indol-2-yl methanamine, 1h-indole-2-methanamine, 1-1h-indol-2-yl methanamine, 2-aminomethyl indole, 2-aminomethylindole, c-1h-indol-2-yl-methylamine, 2-indolemethylamine, 1h-indol-2-yl methylamine, indol-2-ylmethylamine
PubChem CID 582331
IUPAC Name 1H-indol-2-ylmethanamine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CN
Specifications
Quantity 250 mg
Solubility Information Slightly soluble in water.
Formula Weight 146.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-(Aminomethyl)indole
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt