Learn More
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10224914 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
:
5g; Glass bottle
Product Code. 10224914
Brand: Thermo Scientific Acros 426130050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 111771-12-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Density 1.9560g/mL
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C7H3ClFIO
Linear Formula FC6H3(I)COCl
MDL Number MFCD03094410
Quantity 5 g
Specific Gravity 1.956
Synonym 2-fluoro-6-iodobenzoylchloride, 2-fluoro-6-iodo-benzoyl chloride, pubchem4963, 2-fluoro-6-iodobenzoyl chloride
InChI Key KUULKUHCAMRGCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(C(Cl)=O)C(I)=CC=C1
IUPAC Name 2-fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 284.45
PubChem CID 2778660
Formula Weight 284.45
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Mention de danger
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • EUH029-Contact with water liberates toxic gas.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P402+P404-Store in a dry place. Store in a closed container.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis