Learn More
2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15471476
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 904326-88-1
Molecular Formula C11H18BN3O2
Molecular Weight (g/mol) 235.094
MDL Number MFCD11878345
InChI Key QDOXNCAIXITTKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-methylaminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, n-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-methylaminopyrimidine-5-boronic acid,pinacol ester, 2-methylamino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-methylamino pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-yl-amine, methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-yl amine, n-m ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine
PubChem CID 46739641
IUPAC Name N-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)NC
Specifica
Melting Point 122°C to 125°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 235.09
Percent Purity 96%
Chemical Name or Material 2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato