Learn More
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10126312
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 21801-79-6
Molecular Formula C9H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 176.18
MDL Number MFCD00244615
InChI Key FBIUGCLQMKPURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 2-methyl, 2-methyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, pubchem16305, imidazo 1, 2-methyl, 2-methylimidazo 1,2-a nicotinic acid, 3-carboxy-2-methylimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 89054
IUPAC Name 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N2C=CC=CC2=N1)C(O)=O
Especificaciones
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 176.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Methylimidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid