Learn More
Endecotts™ Minor 200 Sieve Shaker
Product Code. 12941995
Click to view available options
Voltage:
230 V
Unit Size:
Each
Product Code. 12941995
Brand: Endecotts™ 220MIN/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Developed and manufactured to combine low cost with the benefits of a well-designed and engineered shaker. Endecotts™ Minor 200 Sieve Shaker incorporates many features usually found only on larger, more expensive models.
  • Ideal for the use in laboratories and plants
  • Compact and portable
  • Sieve stack is held firmly in position by a clamping belt system
  • No rotating parts in the Minor 200
  • Consequently it is quiet in operation and maintenance free.
  • Electromagnetic drive for quiet and virtually maintenance free operation
  • Requires only small storage space due to small footprint and easily removable clamping belt system (included)
  • Easy to use
  • Different voltages available
  • Complies with the requirements of AASHTO T 27
Spezifikation
Electrical Requirements 230 V, 50 Hz
Voltage 230 V
Product Type Sieve Shaker
Frequency 50 Hz
Height (Metric) 200 mm
Shipping Weight (Metric) 17 kg
Model Minor 200 Benchtop
No. of Sieves 8 full height, 16 half-height (200 mm dia. sieves)
Timer Range 0 to 60 min.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt