Learn More
Sharpsafe™ 24L Infectious Sharps for Incineration Waste Container
Product Code. 15655697
Click to view available options
Closure Color:
Orange Semi-Translucent
Yellow Semi-Translucent
Unit Size:
Each
Product Code. 15655697
Brand: Sharpsafe™ 41202431
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
The generous size of the 24L model means it is particularly suited for areas generating large amounts of contaminated waste.
  • Wide horizontal aperture ensures easy disposal of large items and allows proportionally greater fill than similar vertical feed type openings
  • Large volume provides enhanced cost effectiveness in high usage areas
  • A semi-translucent lid and visible fill line help ensure user safety by allowing clear indication of when the fill line is reached
  • Pivot flap ensures safe disposal
  • In-mould label offers permanent audit trail which cannot be removed
  • Temporary and Final Closure feature
  • Simple 4-click assembly
Specifications
Capacity (Metric) 24 L
Certifications/Compliance UN 3291, BS EN ISO 23907:2012
Closure Color Yellow Semi-Translucent
Dimensions (L x W x H) 335 x 230 x 450 mm
Includes Closure
For Use With (Application) Disposal of sharp, contaminated waste
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.