Learn More
3-(1-Piperazinyl)phenol, 97%
Product Code. 11359475
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 11359475
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18702.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 59817-32-2 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59817-32-2
Molecular Formula C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.24
MDL Number MFCD00052896
InChI Key AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine
PubChem CID 2736597
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Tekniske data
Melting Point 205°C to 208°C
Quantity 5 g
UN Number UN3263
Beilstein 4248583
Sensitivity Air sensitive
IUPAC Name 3-(piperazin-1-yl)phenol
Formula Weight 178.24
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-(1-Piperazinyl)phenol
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.