Learn More
3,4-diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, Thermo Scientific™
Product Code. 10372015
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Chemical Identifiers
CAS 5231-87-8
Molecular Formula C8H10O4
Molecular Weight (g/mol) 170.164
InChI Key DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC Name 3,4-diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Specifications
Density 1.1500g/mL
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 25 g
Formula Weight 170.16
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3, 4-Diethoxycyclobut-3-ene-1, 2-dione
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado