Learn More
3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15494497
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1017778-68-5
Molecular Formula C8H6F2O
Molecular Weight (g/mol) 156.132
MDL Number MFCD09832335
InChI Key MTPAERCJUJOIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-2-methylbenzaldehyde, jrd
PubChem CID 20112146
IUPAC Name 3,5-difluoro-2-methylbenzaldehyde
SMILES CC1=C(C=C(C=C1C=O)F)F
Specifications
Melting Point 32°C to 35°C
Quantity 250 mg
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 156.13
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3,5-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis