Learn More
Masterflex™ 3-Stop Tubing, Tygon LMT-55
Product Code. 15925811
Click to view available options
Tubing Size:
I.D. 0.38 mm
I.D. 1.52 mm
I.D. 1.75 mm
I.D. 1.85 mm
I.D. 2.06 mm
Unit Size:
Pack of 12
Product Code. 15925811
Brand: Masterflex™ 9761939
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Designed for optimal operation in your Ismatec pump.
  • For use with pumps that incorporate cassettes into the pumphead design.
  • Color-coded stops.
  • Inexpensive all-around tubing for general laboratory applications.
  • Transparent.
  • Resistant to almost all inorganic chemicals.
  • Smooth polished inner wall.
  • Low gas permeability.
  • Non-aging and non-oxidizing.
Specifica
Color Code Blue-Green
Diameter (Metric) Inner 1.75 mm
Material Tygon LMT-55
Overall Length (Metric) 406.4 mm
For Use With (Application) General laboratory applications, pumps with cassettes in pumphead design
Packaging Quantity 12/Pk
Resistance Properties Acids: Good, Alkaline solutions: Good, Solvents: Not rec., Pressure: Fair, Vacuum: Good, Viscous media: Excellent, Sterile media: Limited
Tubing Size I.D. 1.75 mm
Color Transparent
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato