Learn More
3M™ TR-300 and TR-600 PAPR Battery Packs
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Versaflo TR-300 PAPR Series
Versaflo TR-600 PAPR Series
Battery Life:
4 to 6 hr.
8 to 12 hr.
8 to 18 hr.
Color:
Black
Blue, Gray
Unit Size:
Each
Description
- Rechargeable battery packs
- Lithium Ion
- Long run time for filters and cartridges
Battery packs must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product
Compliance
NIOSH approved.
Spezifikation
Spezifikation
| Battery Life | 4 to 6 hr. |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Color | Black |
| Product Type | Battery Pack |
| For Use With (Application) | Supplying power for PAPR systems |
| For Use With (Equipment) | Versaflo TR-300 PAPR Series |
| Model | TR-330 |
| Recharge Time | <3 hr. |
| Weight (English) | 2 lb. |
| Weight (Metric) | 0.918 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur