Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10459780
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
100 g
500 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7463-51-6
Molecular Formula C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.06
MDL Number MFCD00002315
InChI Key WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
PubChem CID 81970
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Specifica
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 113°C to 116°C
Color Colorless to Pink
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Linear Formula BrC6H2(CH3)2OH
Quantity 25 g
Beilstein 06,I,244
Formula Weight 201.06
Percent Purity 99%
Physical Form Crystals or Powder
Chemical Name or Material 4-Bromo-3, 5-dimethylphenol, 99%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato