Learn More
4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Assay Percent Range | 97% |
Packaging | Amber Glass Bottle |
Quantity | 1 g |
Formula Weight | 199.21 |
Percent Purity | 97% |
Chemical Name or Material | 4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%, Thermo Scientific™ >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto