Learn More
4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride, Technical Grade, Thermo Scientific™ Product Code.: 10071624
4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride, Technical Grade, Thermo Scientific™
Product Code. 10071624
10 g, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Product Code. 10071624
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO00516EA
Request Bulk or Custom Format
Chemische Identifikatoren
CAS 465514-13-0
Molecular Formula C10H12ClNO5S2
Molecular Weight (g/mol) 325.778
InChI Key ZZSBUDUHESWZJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholin-4-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholinosulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonylchlorideShow MoreShow Less
PubChem CID 2779790
IUPAC Name 4-morpholin-4-ylsulfonylbenzenesulfonyl chloride
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 325.79
Percent Purity Tech.
Grade Technical
Chemical Name or Material 4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride, Technical Grade, Thermo Scientific™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt