Learn More
Wheaton™ 50 mL Graduated Centrifuge Tube
Click to view available options
Packaging:
Bagged
Racked
Unit Size:
Pack of 500
Description
- Leak free
- Serile
- Conical based tubes
- Graduated
Specifikationer
Specifikationer
| Closure Material | HDPE |
| Closure Color | Blue |
| Color | Blue |
| Capacity (Metric) | 50 mL |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polypropylene |
| No. per Case | 500 |
| No. per Pack | 25 |
| Packaging | Racked |
| Sterility | Sterile |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering