Learn More
6-Oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid monohydrate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10304372
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
25g
Product Code. 10304372
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB07063EA
Request Bulk or Custom Format
Chemische Identifikatoren
CAS 37972-69-3
Molecular Formula C5H3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 139.09
MDL Number MFCD09064936
InChI Key GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
PubChem CID 305970
IUPAC Name 6-oxo-1H-pyridazine-3-carboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Spezifikation
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 10 g
Formula Weight 158.12
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt