Learn More
Alfa Aesar™ 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 97%
Product Code. 15493827
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15493827
Brand: Alfa Aesar™ H28777.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 92855-65-7
Molecular Formula C16H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 251.285
MDL Number MFCD00055979
InChI Key RNARWQXZOKWYHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-3-formylindole, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, pubchem14131, 7-phenylmethoxy indole-3-carbaldehyde, 7-benzyloxy-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-benzyloxindole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-phenylmethoxy
PubChem CID 260799
IUPAC Name 7-phenylmethoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC3=C2NC=C3C=O
Specifications
Melting Point 152°C to 159°C
Quantity 250 mg
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 251.28
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 7-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt