Learn More
Stomacher™ 80 Biomaster Strainer Closure Bags
Product Code. 17744399
Click to view available options
Thickness (Metric):
65 μm
Unit Size:
Pack of 200
Product Code. 17744399
Brand: Stomacher™ BA6040/CLR/STR
Only null left
Add to basket
Add to basket
The Biomaster Strainer Closure bag combines the effectiveness of a strainer element with an integrated closure strip for tight closure and short term storage. Ideal for hard, gatty samples or those with high debris content.
  • Stomacher™ blender bag, with addition of bag closure device, consisting of wire reinforced tape
  • Bag made from virgin grade, Polyolefin complex.
  • Flexible and transparent
  • Resistant to freezing and high temperatures (from -40 to 80°C / -40 to 176°F)
  • No contact between the sample and the blender during homogenization of the sample
  • Suitable for short term storage or incubation of samples
  • Compatible with any paddle lab blender
  • Suitable for food contact. Not designed to be used for food packaging
  • Irradiated sterile in sealed sachets, with batch traceable certificate
  • Storage: in a temperate and dry place, away from humidity and light
Specifications
Includes Additional strainer material, consisting of microfiltered Polyolefin complex
Sterility Sterile
Thickness (Metric) 65 μm
Fill Volume 80 mL (Recommended blending volume: 5 to 50 mL)
No. per Pack 200/Cs
Thickness (English) 0.0026 in.
Product Type Strainer Bag
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt