Learn More
uvex 95798 Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Product Code. 17268981 Shop All Uvex Products
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
Unit Size:
1 pair
Product Code. 17268981
Brand: uvex 9579847
Only null left
Add to basket
Add to basket
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
  • Full-surface foot shock absorption
  • Highly breathable and moisture-absorbent material
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No. 9579.8
  • Sizes: 35 to 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Black
For Use With (Equipment) Uvex 1 Sport
Material Microvelour
Size 47
Disposable Single-use
Gender Unisex
Fit Standard Width
Latex Free Yes
Waterproof No
Product Type Insoles
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato