Learn More
BINDER™ Access Port
Product Code. 30238332 Shop All BINDER Products
Click to view available options
Port Size:
30 mm
50 mm
100 mm
Ports:
1 on Left Side
1 on Right Side
1 on Top
Unit Size:
Each
Product Code. 30238332
Brand: BINDER™ 80122499
Only null left
Add to basket
Add to basket
Access port with silicone plug for use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600.
  • Round access port with silicone plug
  • Choose between 30, 50, or 100 mm plug
  • Available on left, right, or top of the chamber
  • For use with KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, and KBF 1600
Specifica
For Use With (Equipment) KBF 130, KBF 260, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Material Silicone
Type Access Port
Ports 1 on Top
Port Size 30 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato