Learn More
Acetic acid, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15622900
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Molecular Formula C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
MDL Number MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetasol, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, acide acetique, glacial, ethanoic acid, essigsaeure, ethylic acid
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acetic acid
SMILES CC(O)=O
Specifica
Linear Formula CH3CO2H
UN Number 2789
Formula Weight 60.05g/mol
Percent Purity 99.8 to 100.5%
Grade puriss.
Density 1.049 g/mL at 25°C
Quantity 30 kg
Flash Point 40°C (104°F)
Packaging Plastic Pail
Vapor Density 2.07 (vs. air)
Chemical Name or Material Acetic Acid, Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acetic acid
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Flammable liquid Category 3
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Flammable liquid and vapour.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Consigli di prudenza
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato