Learn More
Ansell ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0, Black, 11 in.
Product Code. 17895551 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
12
Unit Size:
1 pair
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17895551
missing translation for 'mfr': Ansell RIG011B090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
ActivArmr Electrical Insulating Gloves provide the ultimate fit, comfort and performance for electrical workers' safety and protection.
  • Performance Profile comfort
  • Natural Rubber Latex for ultimate durability and flexibility
  • Ergonomically-designed hand at rest shape for less hand fatigue
  • Generous flared cuff allows room for clothing and improves ventilation
  • Case hardened finish provides smoother surface for easy donning and doffing performance and protection
  • Product meets all applicable NFPA, OSHA and CSA standards
  • Environmentally-Friendly
  • Proprietary dipping process
  • ISO 14001 certified manufacturing facility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE Number, Category III, Class 0
Color Black
Hand Specific
Material Natural Latex Rubber
Product Type Electrical Insulating Gloves
Size 9
For Use With (Application) Applications with risk of touch voltage, Electrical Contractors, Hybrid engine manufacturing and repair, Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO), Mass Transit Repair and Maintenance, Power maintenance, repair and transmission, Telecom repair near electrical wires
Glove Cuff Color Black
Glove Cuff Style Beaded/Rolled
Series RIG011B
Length (English) 11 in.
Length (Metric) 280 mm
Voltage 1000/1500
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato