Learn More
Fisherbrand™ 150 - Advanced Heated Circulator and Stirring Bath with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Product Code. 17235576 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 L
12 L
18 L
26 L
38 L
Dimensions (D x W x H) Interior:
300 x 150 x 150 mm
325 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 150 mm
505 x 300 x 200 mm
690 x 300 x 200 mm
Temperature Range:
15°C to 150°C
5°C to 150°C
Unit Size:
Each
Product Code. 17235576
Only null left
Add to basket
Add to basket
Advanced digital thermostat offers great temperature stability and temperature control for demanding applications.
  • Provides ideal performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 150°C.
  • Model available with or without T-clamp for independent use of virtually any vertical sided tank.
  • Stability: ±0.01°C / Uniformity: ±0.05°C
  • Powerful integral pump for external fluid circulation
  • Large, bright full color display with a choice of 5 languages
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Adjustable over temperature cut out
  • 5-point user calibration
  • Easy to program via interface or remotely via PC / Laptop with user software
  • Optional remote probe
  • Other accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacity (English) 1.3 gal.
Capacity (Metric) 5 L
Condenser Type Air-cooled
Cooling Capacity -10°C (with immersion cooler)
Flow Rate 18 L/min.
Temperature Range 15°C to 150°C
Type Heating Circulator with Open Bath
Material Stainless Steel
Warranty 3 Years
Dimensions (D x W x H) Interior 300 x 150 x 150 mm
Voltage 220/240 V
Frequency 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt