Learn More
AIF Antibody (4E7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-37577-0.025ml
 View more versions of this product
Product Code. 18652476
  • 196.00 EUR / 0.03mL
Description
AIF Monoclonal specifically detects AIF in Human, Mouse, Rat, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AIF
Monoclonal
Unconjugated
Ascites with 0.03% Sodium Azide
AIFM1
Purified recombinant fragment of human AIF expressed in E. Coli.
Unpurified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Monkey, Primate
Ascites
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
40000000
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
AIFapoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1, COXPD6, MGC111425, PDCD8striatal apoptosis-inducing factor, programmed cell death 8 (apoptosis-inducing factor), Programmed cell death protein 8
Mouse
67 kDa
0.025 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Inhibitors Activators and Regulators, Mitochondrial Markers, Tumor Suppressors
9131
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG2b
Certificates
Promotions
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only