Learn More
Alpha-1-Antichymotrypsin Mouse, Clone: AACT/1451, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 EUR - 528.00 EUR
Specifications
Antigen | Alpha-1-Antichymotrypsin |
---|---|
Clone | AACT/1451 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Especificaciones
Alpha-1-Antichymotrypsin | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
12 | |
Recombinant human Antichymotrypsin (AACT) protein fragment (aa49-187) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
65-76kDa |
AACT/1451 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001076 | |
SERPINA3 | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
HeLa Cells. Tonsil, Pancreas or Histiocytoma. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto