Learn More
Wheaton™ Type 1 Diagnostic Amber Glass Vials
Provides excellent clarity and dimensional consistency from vial to vial due to tubular design. Wheaton™ Type 1 Diagnostic Amber Glass Vials are manufactured using Type 1 neutral glass that conforms to USP Type 1 requirements for light transmission to protect light-sensitive products.
Brand:  Wheaton™ 102090
66.93 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21960" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 14893582
  • 78.70 EUR / Pack of 99
Estimated Shipment: 06-02-2025
Description
  • Two cap configurations available - PP cap and freeze dry stopper or urea EPE lined cap
  • Freeze dry stoppers demonstrate very low moisture absorption
  • Specially designed bottom radius adds strength for freeze drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Amber
Borosilicate Glass
Suitable for freeze drying applications, all diagnostic and pharmaceutical applications
Tubular
Autoclavable
99/Pk.
32 mm
25 mL
Screw
Screw
63 mm
Diagnostic Vial
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato