Learn More
Ammonium sulfate, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11904261
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Packaging:
Plastic bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-20-2
Molecular Formula H8N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 132.13
MDL Number MFCD00003391
InChI Key BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC Name sulfuric acid diamine
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spécification
Melting Point 280.0°C
Color White
pH 5.0 to 6.0
Physical Form Crystals
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 99%
Linear Formula (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Solubility Information Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Formula Weight 132.14
Percent Purity 99%
Grade Extra Pure
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Ammonium sulfate, Extra Pure
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ammonium sulfate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis