Learn More
Honeywell™ Anti-bacterial, Anti-odor Insoles
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
T38
T43
T44
missing translation for 'unitSize'
10 pairs
Beschreibung
- Dual-action: prevents bacteria and odor
- Perforated for breathability
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blue |
| For Use With (Application) | Insoles for comfort, prevent bacteria/odor |
| Size | T43 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur