Learn More
Araldite Rapid Epoxy Resin Adhesive and Hardener
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Ceramics, Metal, Glass, Wood
Unit Size:
Each
Beschreibung
An epoxy resin and hardener in separate tubes. Drying time 10min to 15min. Suitable for use with ceramics, metal, glass and wood.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Epoxy Resin Adhesive and Hardener |
| Format | Paste |
| For Use With (Application) | Suitable for use with ceramics, metal, glass and wood |
| For Use With (Equipment) | Ceramics, Metal, Glass, Wood |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur