Learn More
AS 19, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001349
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Potent 5-HT7 agonist
AS 19 is a potent 5-HT7 receptor agonist (IC50 = 0.83 nM). Enhances memory consolidation and reverses scopolamine- or dizocilpine-induced amnesia in vivo. AS 19 also promotes melanin synthesis in B16F10 murine melanoma cells.
Chemische Identifikatoren
CAS 1000578-26-6
Molecular Formula C18H25N3
Molecular Weight (g/mol) 283.419
InChI Key BTTOYOKCLDAHHO-HNNXBMFYSA-N
Synonym as-19 drug, d0x9ys, 2s-+-5-1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl-2-dimethylamino tetralin, 2s-n,n-dimethyl-5-1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
PubChem CID 23642275
IUPAC Name (2S)-N,N-dimethyl-5-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
SMILES CC1=C(C(=NN1C)C)C2=C3CCC(CC3=CC=C2)N(C)C
Spezifikation
Quantity 50 mg
Formula Weight 283.41
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material AS 19