Learn More
Azlon™ LDPE Specimen Container with Hinged Cap
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Diameter (Metric):
8 mm
12 mm
15 mm
25 mm
28 mm
32 mm
Height (Metric):
32 mm
36 mm
38 mm
40 mm
49 mm
78 mm
Conditionnement:
Pack of 10
Pack of 20
Description
- Containers with captive hinged cap suitable for many applications
- Lightweight and unbreakable in normal use
- Can withstand temperatures up to 80°C
Spécification
Spécification
| Product Type | Specimen Container |
| Closure Included | Yes |
| Material | LDPE |
| Capacity (Metric) | 2.5 mL |
| Diameter (Metric) | 12 mm |
| Height (Metric) | 40 mm |
| No. per Pack | 20/Pk. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu