Learn More
Azlon™ PTFE Stirrer Bars
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
75 mm
108 mm
159 mm
Diameter (Metric):
13 mm
27 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 2
Descrizione
- Similar to cylindrical stirrer bars but give greater turbulence at low speed
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) | 13 mm |
| Length (Metric) | 75 mm |
| Material | Magnet |
| Quantity | 2 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto