Learn More
Hartmann Bacillol™ Zero Tissues
Product Code. p-200110162
Click to view available options
Packaging Quantity:
Flow-Pack, 100 Tissues
Flow-Pack, 80 XL Tissues
Dimensions (L x W):
20 x 17 cm (7.9 x 6.7 in.)
20 x 30 cm (7.9 x 11.8 in.)
Size:
Standard
X-Large
Unit Size:
Pack of 6
Product Code. 30048900
Brand: Hartmann 981935
Only null left
Add to basket
Add to basket
Cleaning and disinfecting wipes based on organic acids, Bacillol™ Zero Tissues are highly effective and gentle on materials.
  • Ready-to-use quick disinfectant wipes made from 100% plastic-free material
  • Virucidal in 2 minutes
  • Free from alcohols, quaternary ammonium compounds, peroxides, perfumes, and dyes
  • >98.5% ingredients of organic origin
  • Patented formulation - organic acid complex
  • No hazardous substance labeling
  • Very good material compatibility
  • Sustainable, high-quality, non-woven wipe material
  • BPR-tested
  • Excellent, visible wetting of surfaces
  • Can be used without gloves
  • Good cleaning properties
  • Practical folding system for safe and easy removal of the individual wipes from the resealable flow-pack
Specifica
Product Type Disinfectant Wipe
Length (English) 7.9 in.
Length (Metric) 20 cm
Width (English) 6.7 in.
Width (Metric) 17 cm
Material Non-Woven Cloth
Autoclavable Not Autoclavable
Disposable Single-use
Dimensions (L x W) 20 x 17 cm (7.9 x 6.7 in.)
For Use With (Application) Cleaning and Disinfecting
Packaging Quantity Flow-Pack, 100 Tissues
Ply 1-ply
Size Standard
Sterility Sterile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato