Learn More
Barium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, ≥52% Ba basis, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantity:
500 g
5 kg
6 x 500 g
25 kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Spezifikation
Quantity | 6 x 500 g |
Linear Formula | Ba(NO3)2 |
UN Number | UN1446 |
SMILES | [Ba++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Formula Weight | 261.34 |
Percent Purity | ≥99% |
Grade | puriss. p.a. |
Chemical Name or Material | Barium Nitrate, ACS reagent |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur