missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Thioglycollate Prepared Media Enriched with Vitamin K1 and Hemin
Click to view available options
Quantity:
10 x 8 mL
100 x 5 mL
100 x 8 mL
Color:
Beige
Light Yellow
Packaging Type:
Size K tube with tight cap
Packungsgröße:
Pack of 10
Pack of 100
Beschreibung
Tubes with tight caps should be opened carefully to avoid injury due to breakage of glass.
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE, BS12, CLSI, CMPH2, MCM9 |
| Color | Beige |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Form | Liquid |
| Manufacturing Origin | United States |
| Media Type | Thioglycollate Medium |
| Formulation | Pancreatic digest of Casein 17g/L, Papaic digest of Soybean Meal 3g/L, Dextrose 6g/L, Sodium Chloride 2.5g/L, Sodium Thioglycollate 0.5g/L, Agar 0.7g/L, L-Cystine 0.25g/L, Sodium Sulfite 0.1g/L, Hemin 0.005g/L, Vitamin K1 0.001g/L |
| For Use With (Application) | Cultivation of fastidious and non-fastidious microorganisms |
| Packaging Type | Size K tube with tight cap |
| Quantity | 100 x 5 mL |
For in vitro diagnostic use.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur