Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Antimicrobial Susceptibility Test Discs, Ceftazidime/Clavulanic Acid
Product Code. p-4638836
Click to view available options
Quantity:
1 Pack
10 Pack
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. 17392441
Brand: BD 231754
Used for semi-quantitative in vitro testing by agar disc diffusion test procedure of certain fastidious bacterial pathogens
  • 6mm discs impregnated with accurately determined amounts of antibiotic or chemotherapeutic agents
  • Are clearly marked on both sides with letters and numbers designating agent and drug content
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimicrobial Agents Ceftazidime, Clavulanic Acid
Concentration 10 μg
Packaging Type Disc
Quantity 10 Pack
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Disc Ceftazidime/Clavulanic 10 Ea
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Fatal if swallowed.
Sicherheitshinweis
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P330-Rinse mouth.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Ceftazidime
For in vitro diagnostic use
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt