Learn More
BD Fixable Viability Stain 570
For discrimination of viable from non-viable mammalian cells in multicolor flow cytometric applications. Reacts with and covalently binds to cell-surface and intracellular amines.
Marque:  BD 564995
Code produit. 15894009
  • 242.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 29-01-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Permeable plasma cell membranes, such as those present in necrotic cells, allow intracellular diffusion of dye and covalent binding to higher overall concentrations of amines than in non-permeable live cells
  • Necrotic cells present in a typical in vitro assay label with higher levels of dye increases their fluorescence intensity 10-20 fold over viable cells
  • Labeled cells can be fixed with formaldehyde for downstream decontamination, freezing and/or permeabilization and subsequent intracellular staining while maintaining stable viability stain fluorescence
  • Excited by Yellow-Green laser (with an excitation maximum of 547nm), but is also well-excited by the Blue laser
  • Fluorescence emission maximum of 573nm
  • Applications: Flow cytometry, Intracellular staining
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flow cytometry, Intracellular staining (flow cytometry) (Tested During Development)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
RUO