Learn More
BD BV480 Mouse Anti-Human CD4
CD4 distribution on lymphocytes is similar for both human and monkey cells. BD Horizon™ BV480 Mouse Anti-Human CD4, with the majority of CD4-positive lymphocytes being CD8-negative and lacking reactivity with antibodies to B- or NK-cell markers.
294.00 EUR - 350.00 EUR
Especificaciones
Product Type BV480 Mouse Anti-Human CD4
For Use With (Application) Flow Cytometry
Cross Reactivity QC Testing: Rhesus, Cynomolgus, Baboon; Tested in Development: Human
Form BV480
Sample Volume 5 μL
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
15844799
Ver documentos
BD
566159
25 Tests This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15834789
Ver documentos
BD
566148
100 Tests
294.00 EUR
Each
Estimated Shipment: 14-02-2025
to see stock.
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • With an Ex Max of 436nm and Em Max at 478nm, BD Horizon™ BV480 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ BV510 (525/40nm) filter set
  • BV480 has less spillover into the BV605 detector and, in general, is brighter than BV510
Especificaciones
Especificaciones
BV480 Mouse Anti-Human CD4
QC Testing: Rhesus, Cynomolgus, Baboon; Tested in Development: Human
5 μL
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide
Flow Cytometry
BV480
Store undiluted at 4°C
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado