missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bis(tert-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride, 97%, Thermo Scientific™

Code produit. 11481430
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 32876-92-9
Molecular Formula C18H26Cl2Zr
Molecular Weight (g/mol) 404.53
MDL Number MFCD01073785
InChI Key MHQMSFSHQBJUHE-UHFFFAOYSA-L
Synonym zirconium 4+ chloride 2-tert-butylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
PubChem CID 73882475
IUPAC Name 2-tert-butylcyclopenta-1,3-diene;zirconium(4+);dichloride
SMILES CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Zr+4]

Spécification

Melting Point 192°C to 194°C
Quantity 1 g
Sensitivity Air and light sensitive
Formula Weight 404.53
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Bis(tert-butylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis