Learn More
Bohlender™ BOLA™ Bent PFA Hose Connectors Without Nut
Feature universal chemical resistance and are vacuum suitable. Includes elastic sealing lip and FKM o-ring.
Brand:  Bohlender™ D569-18
 View more versions of this product
Product Code. 10011062
  • 7.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 12-02-2025
Description
  • GL 14 and GL 18 hose connectors made of PFA
  • GL 25 and GL 32 hose connectors made of PTFE
  • With elastic sealing lip and FKM O-ring
  • Available as straight or bent type
  • For working temperatures up to max. +200°C
  • Flowing product is only exposed to PFA or PTFE
Specifications
Specifica
FDA Conform
PFA
-200°C
GL 18
250°C
7 mm
54 mm
1 Each
Bent
Hose Connector
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato