Learn More
Fisherbrand™ Glass Rectangular Coverslips
Product Code. p-8000285 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Thickness (Metric):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Length (Metric):
22 mm
24 mm
Width (Metric):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 200
Product Code. 12343128
Only null left
Add to basket
Add to basket
Glass Rectangular Coverslips are available in a variety of sizes. Packed in plastic boxes to prevent breakage.
  • Manufactured from clear soda glass
  • Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
  • Free from blisters and flaws
Specifications
Product Type Coverslip
Shape Rectangle
Material Soda Lime Glass
Length (Metric) 22 mm
Width (Metric) 26 mm
Thickness (Metric) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Quantity 200/Pk.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado