Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BBP31 and BBP33 Printers
Product Code. 11756625
Click to view available options
Color:
Brown
Gold
Purple
Size (Metric):
30.4 m X 1.27 cm
30.4 m x 10.1 cm
30.4 m x 2.8 cm
30.4 m x 5.7 cm
Size (English):
0.5 in. x 100 ft.
100 ft. x 1.125 in.
100 ft. x 2.25 in.
100 ft. x 4 in.
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11756625
Brand: Brady™ 142019
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Indoor/Outdoor Vinyl (B-595) tapes for general facility and safety identification
  • Durable and low shrink with permanent acrylic adhesive can be applied at cold temperature
  • Conforms to irregular, curved, rough and highly textured surfaces
  • Used on painted cinder blocks, uneven wood, textured plastics, paper-jacketed pipes, powder-coated surfaces
  • Adheres to low-surface energy items (PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, recycled plastics)
  • Recommended Ribbon Series: R-10000 Series
  • Service Temperature: -40° to 180°F°
  • Application Temperature: 0° to 180°F°
  • Average Outdoor Durability: 8 to 10 years
Specifikationer
Certifications/Compliance BS5609:1986 Section 2 and section 3
Description Indoor/Outdoor Tape
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color Purple
Finish Gloss
Material Vinyl (B-595)
Product Type Indoor/Outdoor Tape
For Use With (Application) Pipe Marking, Arrow Tape, Warehouse Marking, Warning Panels, Safety Signs, Arc Flash and Visual Workplace labels
For Use With (Equipment) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
Labels per Row 1
Quantity 1 Ea.
Size (English) 100 ft. x 4 in.
Size (Metric) 30.4 m x 10.1 cm
Software Type Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Thickness (Metric) 0.102 mm
Length (English) 100 ft.
Length (Metric) 30.40 m
Width (English) 4 in.
Width (Metric) 10.1 cm
Height (Metric) 30.4 m
Alternate Part Number 142019
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.